Stampa…
1-(4-Bromo-phenyl)-1H-pyrazole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR8582-1G OR8582-5G
APOSOR8582-1GEA 166 EUR
APOSOR8582-1G APOSOR8582-5G
1-(4-Bromo-phenyl)-1H-pyrazole 98%
1-(4-Bromo-phenyl)-1H-pyrazole
Formula: C₉H₇BrN₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08059318
CAS Number: 13788-92-6