Stampa…
9-Bromoanthracene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR8575-100G OR8575-25G OR8575-5G
APOSOR8575-100GEA 141 EUR
APOSOR8575-100G APOSOR8575-25G APOSOR8575-5G
9-Bromoanthracene 98%
9-Bromoanthracene
Formula: C₁₄H₉Br
Peso molecolare: 257,13 g/mol
Punto di fusione: 97…103 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001243
CAS Number: 1564-64-3
EINECS: 216-359-3