Stampa…
1-(4-Pyridyl)piperazine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR8573-1G OR8573-5G
APOSOR8573-1GEA 21.9 EUR
APOSOR8573-1G APOSOR8573-5G
1-(4-Pyridyl)piperazine 97%
1-(4-Pyridyl)piperazine
Formula: C₉H₁₃N₃
Punto di ebollizione: 195…200 °C/0,3mmHg
Punto di fusione: 135…141 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00040745
CAS Number: 1008-91-9
EINECS: 213-764-7
UN: 3259
ADR: 8,II