Stampa…
9-Bromophenanthrene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR8571-25G OR8571-100G OR8571-1G
APOSOR8571-25GEA 24.8 EUR
APOSOR8571-25G APOSOR8571-100G APOSOR8571-1G
9-Bromophenanthrene 98%
9-Bromophenanthrene
Formula: C₁₄H₉Br
Punto di ebollizione: 180…190 °C/2mmHg
Punto di fusione: 60…64 °C
Flash Pt: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001174
CAS Number: 573-17-1
EINECS: 209-351-6