Stampa…
tert-Butyl-4-bromo-2-chlorobenzoate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: tert-Butyl 4-bromo-2-chlorobenzoate
OR8566-10G OR8566-1G OR8566-5G
APOSOR8566-10GEA 662 EUR
APOSOR8566-10G APOSOR8566-1G APOSOR8566-5G
tert-Butyl-4-bromo-2-chlorobenzoate 98%
tert-Butyl-4-bromo-2-chlorobenzoate
Formula: C₁₁H₁₂BrClO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08703428
CAS Number: 929000-18-0