Stampa…
6-Methylisoquinoline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR8565-1G OR8565-250MG OR8565-5G
APOSOR8565-1GEA 81.5 EUR
APOSOR8565-1G APOSOR8565-250MG APOSOR8565-5G
6-Methylisoquinoline 98%
6-Methylisoquinoline
Formula: C₁₀H₉N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09258767
CAS Number: 42398-73-2