Stampa…
8-Methoxyisoquinoline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR8564-1G OR8564-250MG OR8564-5G
APOSOR8564-1GEA 326 EUR
APOSOR8564-1G APOSOR8564-250MG APOSOR8564-5G
8-Methoxyisoquinoline 98%
8-Methoxyisoquinoline
Formula: C₁₀H₉NO
Punto di fusione: 48…52 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09258766
CAS Number: 1723-70-2