Stampa…
8-Isoquinolinol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR8561-1G OR8561-250MG OR8561-5G
APOSOR8561-1GEA 66.7 EUR
APOSOR8561-1G APOSOR8561-250MG APOSOR8561-5G
8-Isoquinolinol 95%
8-Isoquinolinol
Formula: C₉H₇NO
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00661583
CAS Number: 3482-14-2