Stampa…
3-Amino-5-chlorobenzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR8559-1G OR8559-5G OR8559-10G
APOSOR8559-1GEA 34.8 EUR
APOSOR8559-1G APOSOR8559-5G APOSOR8559-10G
3-Amino-5-chlorobenzonitrile 98%
3-Amino-5-chlorobenzonitrile
Formula: C₇H₅ClN₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06797224
CAS Number: 53312-78-0