Stampa…
4-Bromothiazole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR8552-25G OR8552-5G
APOSOR8552-25GEA 177 EUR
APOSOR8552-25G APOSOR8552-5G
4-Bromothiazole 97%
4-Bromothiazole
Formula: C₃H₂BrNS
Peso molecolare: 164,03 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06657592
CAS Number: 34259-99-9