Stampa…
5-Bromo-2-(piperidin-1-yl)pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR8549-1G OR8549-25G OR8549-5G
APOSOR8549-1GEA 51 EUR
APOSOR8549-1G APOSOR8549-25G APOSOR8549-5G
5-Bromo-2-(piperidin-1-yl)pyridine
5-Bromo-2-(piperidin-1-yl)pyridine
Formula: C₁₀H₁₃BrN₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00234654
CAS Number: 24255-95-6