Stampa…
(5-Bromopyrimidin-2-yl)piperidine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR8548-25G OR8548-5G OR8548-1G
APOSOR8548-25GEA 183 EUR
APOSOR8548-25G APOSOR8548-5G APOSOR8548-1G
(5-Bromopyrimidin-2-yl)piperidine 98%
(5-Bromopyrimidin-2-yl)piperidine
Formula: C₉H₁₂BrN₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00483257
CAS Number: 57356-64-6