Stampa…
4-Boc-1-(5-bromo-2-pyridyl)piperazine
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Bromo-2-(4-tert-butoxycarbonylpiperazin-1-yl)pyridine, tert-Butyl 4-(5-bromopyridin-2-yl)piperazine-1-carboxylate
OR8546-1G OR8546-5G OR8546-25G
APOSOR8546-1GEA 65.5 EUR
APOSOR8546-1G APOSOR8546-5G APOSOR8546-25G
4-Boc-1-(5-bromo-2-pyridyl)piperazine
4-Boc-1-(5-bromo-2-pyridyl)piperazine
Formula: C₁₄H₂₀BrN₃O₂
Peso molecolare: 342,237 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07369772
CAS Number: 153747-97-8