Stampa…
1-Boc-4-(5-bromopyrimidin-2-yl)piperazine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: tert-Butyl 4-(5-bromopyrimidin-2-yl)piperazine-1-carboxylate
OR8545-1G OR8545-5G
APOSOR8545-1GEA 50.9 EUR
APOSOR8545-1G APOSOR8545-5G
1-Boc-4-(5-bromopyrimidin-2-yl)piperazine
1-Boc-4-(5-bromopyrimidin-2-yl)piperazine
Formula: C₁₃H₁₉BrN₄O₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD07375175
CAS Number: 374930-88-8