Stampa…
tert-Butyl 4-(4-Bromophenyl)piperazine-1-carboxylate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Boc-4-(4-bromophenyl)piperazine, 4-(4-Bromophenyl)piperazine-1-carboxylic acid tert-Butyl ester, 1-tert-Butoxycarbonyl-4-(4-bromophenyl)piperazine
OR8542-1G OR8542-5G
APOSOR8542-1GEA 61.1 EUR
APOSOR8542-1G APOSOR8542-5G
tert-Butyl 4-(4-Bromophenyl)piperazine-1-carboxylate 98%
tert-Butyl 4-(4-Bromophenyl)piperazine-1-carboxylate
Formula: C₁₅H₂₁BrN₂O₂
Peso molecolare: 341,25 g/mol
Punto di fusione: 146…147 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07371649
CAS Number: 352437-09-3