Stampa…
5-Bromo-2-morpholin-1-ylpyrimidine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR8535-1G OR8535-5G OR8535-25G
APOSOR8535-1GEA 75.4 EUR
APOSOR8535-1G APOSOR8535-5G APOSOR8535-25G
5-Bromo-2-morpholin-1-ylpyrimidine
5-Bromo-2-morpholin-1-ylpyrimidine
Formula: C₈H₁₀BrN₃O
Punto di fusione: 91…93 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00483251
CAS Number: 84539-22-0