Stampa…
3-Bromo-2-(4-morpholino)pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
OR8533-1G OR8533-5G
APOSOR8533-1GEA 52.4 EUR
APOSOR8533-1G APOSOR8533-5G
3-Bromo-2-(4-morpholino)pyridine
3-Bromo-2-(4-morpholino)pyridine
Formula: C₉H₁₁BrN₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00498942
CAS Number: 54231-38-8