Stampa…
4-(3-Bromophenyl)morpholine 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR8531-1G OR8531-5G OR8531-25G
APOSOR8531-1GEA 16.1 EUR
APOSOR8531-1G APOSOR8531-5G APOSOR8531-25G
4-(3-Bromophenyl)morpholine 96%
4-(3-Bromophenyl)morpholine
Formula: C₁₀H₁₂BrNO
Peso molecolare: 242,1100 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04112585
CAS Number: 197846-82-5