Stampa…
5-Bromo-2-(methylthio)pyrimidine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 5-Bromo-2-methylthiopyrimidine
OR8529-1G OR8529-5G
APOSOR8529-1GEA 17.6 EUR
APOSOR8529-1G APOSOR8529-5G
5-Bromo-2-(methylthio)pyrimidine
5-Bromo-2-(methylthio)pyrimidine
Formula: C₅H₅BrN₂S
Peso molecolare: 205,0756 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00187875
CAS Number: 14001-67-3
UN: 1759
ADR: 8,II