Stampa…
(2-Phenyl-1H-imidazol-4-yl)methanol
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(Hydroxymethyl)-2-phenyl-1H-imidazole
OR8526-1G OR8526-500MG
APOSOR8526-1GEA 147 EUR
APOSOR8526-1G APOSOR8526-500MG
(2-Phenyl-1H-imidazol-4-yl)methanol
(2-Phenyl-1H-imidazol-4-yl)methanol
Formula: C₁₀H₁₀N₂O
Peso molecolare: 174,2 g/mol
Punto di fusione: 144…146 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06202903
CAS Number: 43002-54-6