Stampa…
5-Amino-2,4-dichlorophenol
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR8523-10G OR8523-1G OR8523-5G
APOSOR8523-10GEA 677 EUR
APOSOR8523-10G APOSOR8523-1G APOSOR8523-5G
5-Amino-2,4-dichlorophenol
5-Amino-2,4-dichlorophenol
Formula: C₆H₅Cl₂NO
Peso molecolare: 178,012 g/mol
Punto di fusione: 133…137 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00186187
CAS Number: 39489-79-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III