5-(Morpholinomethyl)-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-pyrimidinone
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₉H₁₃N₃O₂S Punto di fusione: 223…224 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01689081 CAS Number: 89665-74-7 |