Stampa…
5-[(4-Methylpiperazino)methyl]-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-pyrimidinone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,3-Dihydro-5-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]-2-thioxopyrimidin-4(1H)-one
OR8518-10G OR8518-1G OR8518-5G
APOSOR8518-10GEA 546 EUR
APOSOR8518-10G APOSOR8518-1G APOSOR8518-5G
5-[(4-Methylpiperazino)methyl]-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-pyrimidinone
5-[(4-Methylpiperazino)methyl]-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-pyrimidinone
Formula: C₁₀H₁₆N₄OS
Peso molecolare: 240,33 g/mol
Punto di fusione: 227…228 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09607894
CAS Number: 952183-05-0