Stampa…
2-Methyl-2-[(5-nitro-2-pyridinyl)sulphanyl]propanoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR8517-1G OR8517-500MG
APOSOR8517-1GEA 423 EUR
APOSOR8517-1G APOSOR8517-500MG
2-Methyl-2-[(5-nitro-2-pyridinyl)sulphanyl]propanoic acid
2-Methyl-2-[(5-nitro-2-pyridinyl)sulphanyl]propanoic acid
Formula: C₉H₁₀N₂O₄S
Peso molecolare: 242,26 g/mol
Punto di fusione: 60…62 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09607896
CAS Number: 952183-12-9