Stampa…
Methyl-5-(4-bromophenoxy)-2-furoate
Fornitore: Apollo Scientific
OR8515-1G OR8515-5G
APOSOR8515-1GEA 219 EUR
APOSOR8515-1G APOSOR8515-5G
Methyl-5-(4-bromophenoxy)-2-furoate
Methyl-5-(4-bromophenoxy)-2-furoate
Formula: C₁₂H₉BrO₄
Peso molecolare: 297,11 g/mol
Punto di fusione: 64…66 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09607928
CAS Number: 952183-41-4