Stampa…
1-(4-Methylbenzyl)-1H-1,2,3-triazole-4-carbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR8514-1G OR8514-500MG
APOSOR8514-1GEA 430 EUR
APOSOR8514-1G APOSOR8514-500MG
1-(4-Methylbenzyl)-1H-1,2,3-triazole-4-carbaldehyde 95%
1-(4-Methylbenzyl)-1H-1,2,3-triazole-4-carbaldehyde
Formula: C₁₁H₁₁N₃O
Peso molecolare: 201,23 g/mol
Punto di fusione: 72…74 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09607916
CAS Number: 952183-31-2