Stampa…
[1-(4-Methylbenzyl)-1H-1,2,3-triazol-4-yl]methanol
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(Hydroxymethyl)-1-(4-methylbenzyl)-1H-1,2,3-triazole
OR8513-1G OR8513-500MG
APOSOR8513-1GEA 292 EUR
APOSOR8513-1G APOSOR8513-500MG
[1-(4-Methylbenzyl)-1H-1,2,3-triazol-4-yl]methanol
[1-(4-Methylbenzyl)-1H-1,2,3-triazol-4-yl]methanol
Formula: C₁₁H₁₃N₃O
Peso molecolare: 203,25 g/mol
Punto di fusione: 85…87 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09607911
CAS Number: 952183-26-5