1-(4-Methoxyphenyl)-2-(methylsulphonyl)-1-ethanone
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₀H₁₂O₄S Punto di fusione: 136…137 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00202206 CAS Number: 27918-36-1 |