Stampa…
2-(1H-Indazol-6-yl)tetrahydro-1H-1λ~6~-isothiazole-1,1-dione
Fornitore: Apollo Scientific
OR8511-1G OR8511-500MG
APOSOR8511-1GEA 538 EUR
APOSOR8511-1G APOSOR8511-500MG
2-(1H-Indazol-6-yl)tetrahydro-1H-1λ~6~-isothiazole-1,1-dione
2-(1H-Indazol-6-yl)tetrahydro-1H-1lambda~6~-isothiazole-1,1-dione
Formula: C₁₀H₁₁N₃O₂S
Punto di fusione: 201…202 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09607932
CAS Number: 952183-42-5