Stampa…
3-(4-Ethylphenyl)-3-oxopropanenitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR8510-1G OR8510-250MG OR8510-5G
APOSOR8510-1GEA 183 EUR
APOSOR8510-1G APOSOR8510-250MG APOSOR8510-5G
3-(4-Ethylphenyl)-3-oxopropanenitrile
3-(4-Ethylphenyl)-3-oxopropanenitrile
Formula: C₁₁H₁₁NO
Punto di fusione: 105…107 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02260779
CAS Number: 96220-15-4