Stampa…
Ethyl-5-amino-1-benzofuran-2-carboxylate 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl 5-Aminobenzofuran-2-carboxylate, Ethyl 5-aminobenzo[b]furan-2-carboxylate, 5-Aminobenzofuran-2-carboxylic acid ethyl ester
OR8508-25G OR8508-5G OR8508-10G
APOSOR8508-25GEA 285 EUR
APOSOR8508-25G APOSOR8508-5G APOSOR8508-10G
Ethyl-5-amino-1-benzofuran-2-carboxylate 99%
Ethyl-5-amino-1-benzofuran-2-carboxylate
Formula: C₁₁H₁₁NO₃
Peso molecolare: 205,22 g/mol
Punto di fusione: 54…65 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08275091
CAS Number: 174775-48-5