Stampa…
3-(Dimethylamino)-1-(4-nitrophenyl)-2-propen-1-one
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(Dimethylamino)-1-(4-nitrophenyl)prop-2-en-1-one
OR8506-1G OR8506-5G
APOSOR8506-1GEA 46.6 EUR
APOSOR8506-1G APOSOR8506-5G
3-(Dimethylamino)-1-(4-nitrophenyl)-2-propen-1-one
3-(Dimethylamino)-1-(4-nitrophenyl)-2-propen-1-one
Formula: C₁₁H₁₂N₂O₃
Peso molecolare: 220,23 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00121191
CAS Number: 68760-11-2