Stampa…
{1-[(2-Chloro-1,3-thiazol-5-yl)methyl]-1H-1,2,3-triazol-4-yl}methanol
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-[(2-Chloro-1,3-thiazol-5-yl)methyl]-4-(hydroxymethyl)-1H-1,2,3-triazole
OR8500-500MG OR8500-1G
APOSOR8500-500MGEA 0 EUR
APOSOR8500-500MG APOSOR8500-1G
{1-[(2-Chloro-1,3-thiazol-5-yl)methyl]-1H-1,2,3-triazol-4-yl}methanol
{1-[(2-Chloro-1,3-thiazol-5-yl)methyl]-1H-1,2,3-triazol-4-yl}methanol
Formula: C₇H₇ClN₄OS
Punto di fusione: 109…111 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09607918
CAS Number: 952183-33-4