Stampa…
1-(4-Chlorobenzyl)-1H-1,2,3-triazole-4-carbaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
OR8497-1G OR8497-500MG
APOSOR8497-1GEA 783 EUR
APOSOR8497-1G APOSOR8497-500MG
1-(4-Chlorobenzyl)-1H-1,2,3-triazole-4-carbaldehyde
1-(4-Chlorobenzyl)-1H-1,2,3-triazole-4-carbaldehyde
Formula: C₁₀H₈ClN₃O
Punto di fusione: 92…94 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09607915
CAS Number: 952183-30-1