Stampa…
[1-(4-Chlorobenzyl)-1H-1,2,3-triazol-4-yl]methanol
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(4-Chlorobenzyl)-4-(hydroxymethyl)-1H-1,2,3-triazole
OR8496-1G OR8496-250MG OR8496-500MG OR8496-5G
APOSOR8496-1GEA 286 EUR
APOSOR8496-1G APOSOR8496-250MG APOSOR8496-500MG APOSOR8496-5G
[1-(4-Chlorobenzyl)-1H-1,2,3-triazol-4-yl]methanol
[1-(4-Chlorobenzyl)-1H-1,2,3-triazol-4-yl]methanol
Formula: C₁₀H₁₀ClN₃O
Peso molecolare: 223,66 g/mol
Punto di fusione: 87…89 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09607909
CAS Number: 321405-39-4