Stampa…
tert-Butyl-3-(4-chlorobenzyl)-3-formyltetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(4-Chlorobenzyl)-3-formylpiperidine, N-BOC protected
OR8495-1G OR8495-500MG
APOSOR8495-1GEA 489 EUR
APOSOR8495-1G APOSOR8495-500MG
tert-Butyl-3-(4-chlorobenzyl)-3-formyltetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
tert-Butyl-3-(4-chlorobenzyl)-3-formyltetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
Formula: C₁₈H₂₄ClNO₃
Peso molecolare: 337,85 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09607940
CAS Number: 952183-49-2