Stampa…
5-(2-Bromophenoxy)-2-furoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR8493-1G OR8493-5G
APOSOR8493-1GEA 336 EUR
APOSOR8493-1G APOSOR8493-5G
5-(2-Bromophenoxy)-2-furoic acid
5-(2-Bromophenoxy)-2-furoic acid
Formula: C₁₁H₇BrO₄
Punto di fusione: 145…147 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09607936
CAS Number: 952183-45-8