Stampa…
5-(4-Bromophenoxy)-2-furoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR8492-1G OR8492-5G OR8492-10G
APOSOR8492-1GEA 210 EUR
APOSOR8492-1G APOSOR8492-5G APOSOR8492-10G
5-(4-Bromophenoxy)-2-furoic acid
5-(4-Bromophenoxy)-2-furoic acid
Formula: C₁₁H₇BrO₄
Punto di fusione: 173…175 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09607931
CAS Number: 73420-68-5