Stampa…

1-Benzyl-1H-1,2,3-triazole-4-carbaldehyde

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

OR8489-1G OR8489-500MG
APOSOR8489-1GEA 423 EUR
APOSOR8489-1G APOSOR8489-500MG
1-Benzyl-1H-1,2,3-triazole-4-carbaldehyde
1-Benzyl-1H-1,2,3-triazole-4-carbaldehyde
Formula: C₁₀H₉N₃O
Peso molecolare: 187,2 g/mol
Punto di fusione: 86…88 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09607908
CAS Number: 124940-34-7

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR