Stampa…
Benzyl-2-isopropyl-4-oxotetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR8488-1G OR8488-250MG
APOSOR8488-1GEA 350 EUR
APOSOR8488-1G APOSOR8488-250MG
Benzyl-2-isopropyl-4-oxotetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
Benzyl-2-isopropyl-4-oxotetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
Formula: C₁₆H₂₁NO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08437612
CAS Number: 952183-52-7