Stampa…
1-(5-Nitro-2-pyridinyl)-4-piperidinecarboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR8480-1G OR8480-5G
APOSOR8480-1GEA 154 EUR
APOSOR8480-1G APOSOR8480-5G
1-(5-Nitro-2-pyridinyl)-4-piperidinecarboxylic acid
1-(5-Nitro-2-pyridinyl)-4-piperidinecarboxylic acid
Formula: C₁₁H₁₃N₃O₄
Peso molecolare: 251,24 g/mol
Punto di fusione: 182…184 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06200945
CAS Number: 868077-44-5