Stampa…
α-Bromo-4-chlorotoulene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: alpha-Bromo-4-chlorotoluene, 1-(Bromomethyl)-4-chlorobenzene, 4-Chlorobenzyl bromide
OR8476-25G OR8476-100G OR8476-5G
APOSOR8476-25GEA 27.7 EUR
APOSOR8476-25G APOSOR8476-100G APOSOR8476-5G
α-Bromo-4-chlorotoulene 98%
α-Bromo-4-chlorotoulene
Formula: C₇H₆BrCl
Peso molecolare: 205,48 g/mol
Punto di ebollizione: 107…108 °C/8mmHg
Punto di fusione: 46…52 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00040714
CAS Number: 622-95-7
EINECS: 210-760-7
UN: 3261
ADR: 8,II