Stampa…
3,4,5-Trimethoxybenzyl chloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3,4,5-Trimethoxybenzylchloride, 5-(Chloromethyl)-1,2,3-trimethoxybenzene
OR8473-5G OR8473-1G
APOSOR8473-5GEA 53.9 EUR
APOSOR8473-5G APOSOR8473-1G
3,4,5-Trimethoxybenzyl chloride 95%
3,4,5-Trimethoxybenzyl chloride
Formula: C₁₀H₁₃ClO₃
Peso molecolare: 216,66 g/mol
Punto di fusione: 60…63 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00040716
CAS Number: 3840-30-0
EINECS: 223-330-9
UN: 3261
ADR: 8,II