Stampa…
5-Methylindole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Methyl-1H-indole
OR8470-1G OR8470-25G OR8470-5G
APOSOR8470-1GEA 51 EUR
APOSOR8470-1G APOSOR8470-25G APOSOR8470-5G
5-Methylindole
5-Methylindole
Formula: C₉H₉N
Peso molecolare: 131,18 g/mol
Punto di ebollizione: 267…270 °C
Punto di fusione: 60…62 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00005680
CAS Number: 614-96-0
EINECS: 210-400-9