Stampa…
1-(3-Nitro-2-pyridinyl)piperazine
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(3-Nitropyridin-2-yl)piperazine
OR8469-1G OR8469-10G OR8469-5G
APOSOR8469-1GEA 90.2 EUR
APOSOR8469-1G APOSOR8469-10G APOSOR8469-5G
1-(3-Nitro-2-pyridinyl)piperazine
1-(3-Nitro-2-pyridinyl)piperazine
Formula: C₉H₁₂N₄O₂
Peso molecolare: 208,2172 g/mol
Punto di fusione: 84…86 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05182227
CAS Number: 87394-48-7