Stampa…
1-(4-Nitrophenyl)-4-piperidinecarboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR8465-10G OR8465-1G OR8465-5G
APOSOR8465-10GEA 1070 EUR
APOSOR8465-10G APOSOR8465-1G APOSOR8465-5G
1-(4-Nitrophenyl)-4-piperidinecarboxylic acid
1-(4-Nitrophenyl)-4-piperidinecarboxylic acid
Formula: C₁₂H₁₄N₂O₄
Punto di fusione: 200…201 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 223786-53-6