Stampa…
2-Bromobenzaldehyde diethyl acetal
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Bromo-2-(diethoxymethyl)benzene, 2-Bromo-α,α-diethoxytoluene
OR8458-100G OR8458-25G
APOSOR8458-100GEA 93.1 EUR
APOSOR8458-100G APOSOR8458-25G
2-Bromobenzaldehyde diethyl acetal
2-Bromobenzaldehyde diethyl acetal
Formula: C₁₁H₁₅BrO₂
Peso molecolare: 259,14 g/mol
Punto di ebollizione: 95 °C/1mmHg
Densità: 1,285 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 112,8 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01075696
CAS Number: 35822-58-3