Stampa…
1-(2-Nitrophenyl)piperidine-4-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR8450-1G OR8450-5G
APOSOR8450-1GEA 141 EUR
APOSOR8450-1G APOSOR8450-5G
1-(2-Nitrophenyl)piperidine-4-carboxylic acid
1-(2-Nitrophenyl)piperidine-4-carboxylic acid
Formula: C₁₂H₁₄N₂O₄
Punto di fusione: 171…172 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06362460
CAS Number: 438192-02-0