1-[2-(Methylsulphonyl)phenyl]piperidine-4-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR8442-1G
OR8442-500MG
APOSOR8442-1GEA
492
EUR
APOSOR8442-1G
APOSOR8442-500MG
1-[2-(Methylsulphonyl)phenyl]piperidine-4-carboxylic acid
1-[2-(Methylsulphonyl)phenyl]piperidine-4-carboxylic acid
Formula:
C₁₃H₁₇NO₄S Punto di fusione: 195…198 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08692435 CAS Number: 942474-20-6 |