Stampa…
3,5-Dichlorobenzaldehyde, grado tecnico
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR8438-25G OR8438-5G
APOSOR8438-25GEA 43.7 EUR
APOSOR8438-25G APOSOR8438-5G
3,5-Dichlorobenzaldehyde, grado tecnico
3,5-Dichlorobenzaldehyde
Formula: C₇H₄Cl₂O
Peso molecolare: 175,01 g/mol
Punto di ebollizione: 235…240 °C
Punto di fusione: 62…66 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003352
CAS Number: 10203-08-4
EINECS: 233-499-0
UN: 3261
ADR: 8,II